Pipettes électroniques multicanaux
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs sur le web et passez votre commande dès aujourd'hui.
Les Indispensables
FACILEMENT ATTACHABLE / DÉTACHABLE
POLYVALENCE ET PERSONNALISATION ACCRUES
DISPONIBLE EN VERSION GAUCHER OU DROITIER
ERGONOMIE EXCEPTIONNELLE ET CONVIVIALE
For quick and easy work
Complétez votre commande
Complétez vos pipettes électroniques multicanaux avec les accessoires nécessaires.
BONNES AFFAIRES
Embouts spécifiques pour pipettes
Vous trouverez ici un large ensemble d'embouts de pipette pour des dispositifs de pipetage spécifiques.
En savoir plusBONNES AFFAIRES
Embouts de pipette universels
Vous trouverez ici un large éventail d'embouts universels pour vos dispositifs de pipetage.
En savoir plus
Regardez cette vidéo
Découvrez le défi de l'égaliseur E1-ClipTip™
Découvrez le temps que vous pouvez gagner !
En savoir plus
Guides pour vous aider à faire votre choix
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Existe-t-il un moyen plus facile et plus efficace de transférer des liquides entre différents formats de matériel de laboratoire que les pipettes manuelles traditionnelles ?
Oui. La fonction d'espacement réglable des embouts de la pipette multicanaux Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Electronic Equalizer vous permet de régler la distance entre les embouts de pipette pour différents types de matériel de laboratoire en faisant simplement glisser une poignée. Cela réduit de façon exponentielle le nombre de répétitions et le temps nécessaire pour réaliser de nombreuses applications courantes.
Quand faut-il utiliser un instrument électronique ?
Les principaux avantages généraux de l'utilisation d'un instrument électronique sont les suivants : une meilleure ergonomie grâce à l'absence quasi-totale de force d'actionnement, une précision et une reproductibilité accrues, et des gains d'efficacité supplémentaires grâce aux différents modes de fonctionnement (par exemple, pipetage et distribution avec un seul outil). En outre, les instruments électroniques sont à la base des solutions de laboratoire numériques qui aident les scientifiques à choisir les réglages pour les différents types de liquide, à collaborer au sein du laboratoire ou à documenter les étapes.
Quand faut-il penser à une solution automatisée ?
Les systèmes automatisés de manipulation de liquides tels que la famille epMotion™ sont idéaux pour prendre en charge les tâches de pipetage routinières et répétitives que l'on retrouve couramment dans de nombreuses applications de biologie moléculaire. Ils sont parfaitement adaptés chaque fois que des processus complexes doivent être standardisés, aident à réduire le risque d'erreurs de pipetage manuel, augmentent la reproductibilité et libèrent votre temps précieux pour d'autres tâches.