Questions fréquentes à propos des agitateurs orbitaux
Quel est le meilleur agitateur orbital pour mon application ?
Notre guide de sélection interactif vous aidera à trouver l’agitateur orbital le mieux adapté à vos besoins.
À quelle vitesse dois-je incuber ma culture (bactéries, champignons, levures, cellules, algues, etc.) ?
Ces directives générales doivent être optimisées pour votre protocole. Nous recommandons les vitesses suivantes pour les cultures : bactéries : 250 tr/min, champignons : 200 tr/min, levures : 120 à 300 tr/min, cellules d’insectes : 100 tr/min, algues : 110 tr/min.
Pourquoi les différents plateaux sont-ils importants ?
En fonction de la taille et du nombre de récipients requis pour votre application, vous pouvez avoir besoin de différents plateaux. Les agitateurs orbitaux sont disponibles avec plusieurs options de plateaux, qui sont commandés séparément pour vous offrir la flexibilité de choisir celui qui convient le mieux à la tâche à accomplir.
Comment la vitesse et l’orbite d’agitation de l’agitateur affectent-elles la croissance de la culture ?
En général, la vitesse et l’orbite de l’agitateur affectent à la fois l’aération et le mélange de la culture. Une plus grande aération augmente le taux de transfert d’oxygène (TTO), ce qui favorise la croissance des cellules. La taille de l’orbite a un effet linéaire sur le TTO.
À quoi sert un agitateur de bain-marie ?
Un agitateur de bain-marie, ou bain-marie à agitation, est utilisé pour des applications telles que la culture cellulaire, l’hybridation et certains autres tests de biologie moléculaire pour agiter et mélanger régulièrement les échantillons tout en maintenant une température constante. En fournissant un excellent transfert thermique, les bains-marie à agitation constituent une autre alternative peu coûteuse à un agitateur-incubateur orbital.