Petit guide sur les pipettes
Une multitude de choix
Il existe une multitude d'options lorsqu'il s'agit de choisir une pipette, mais nous sommes là pour dissiper vos doutes.
Les pipettes manuelles sont très appréciées dans les laboratoires en raison de leur précision et de leur durabilité, le tout à des prix abordables. La plupart des pipettes manuelles sont entièrement autoclavables et faciles à nettoyer, ce qui garantit une bonne hygiène et la possibilité de les réutiliser. Pour ceux qui recherchent une approche plus moderne, les pipettes électroniques constituent une excellente alternative. Ces pipettes présentent une ergonomie supérieure et une fiabilité accrue, ce qui les rend idéales pour les situations où les tâches de pipetage répétitives sont nombreuses. La fonctionnalité électronique rationalise la manipulation des liquides, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts lors des expériences. Que vous optiez pour des pipettes manuelles ou électroniques, les deux options répondent aux différents besoins des laboratoires et offrent des solutions de transfert de liquide précises et efficaces. Grâce à leur polyvalence inégalée, les pipettes restent des outils essentiels qui contribuent de manière significative au succès et au progrès de la recherche et des expériences scientifiques.
Produits en vedette
Produits en vedette
Les pipettes multicanaux jouent un rôle crucial dans les applications de laboratoire à haut débit, notamment les techniques PCR, ELISA et de culture cellulaire. Ces pipettes permettent le transfert simultané de liquides dans plusieurs canaux, généralement disponibles dans des configurations de x8, x12, ou x16 channels. L'efficacité des pipettes multicanaux les rend indispensables pour accélérer les flux de travail et réduire les étapes de pipetage répétitives.
Certains modèles offrent un espacement réglable des pointes pour s'adapter à différents formats de plaques ou à des applications spécifiques, offrant ainsi une polyvalence et une adaptabilité accrues. Ces pipettes sont disponibles en version manuelle et électronique, les variantes électroniques offrant le plus haut niveau d'efficacité et de précision.
Lors d'expériences ou d'essais à grand volume nécessitant des transferts de liquides répétitifs, les pipettes multicanaux améliorent considérablement la productivité et la précision. Elles constituent un atout inestimable pour les laboratoires qui cherchent à améliorer leur débit tout en conservant des résultats cohérents et fiables pour de multiples échantillons.
Les pipettes à déplacement positif permettent de manipuler avec précision et sans fuite des liquides difficiles, tels que des substances visqueuses, volatiles ou dangereuses. Cette technologie de pipetage avancée est particulièrement utile pour les applications où les pipettes à déplacement d'air standard peuvent rencontrer des difficultés. Les pipettes à déplacement positif fonctionnent à l'aide d'un piston jetable qui entre en contact direct avec le liquide, empêchant ainsi l'air de pénétrer dans la pipette. Le risque de contamination ou de perte due à la rétention de l'échantillon est ainsi considérablement réduit.
Cette technologie est couramment employée dans les pipettes à répétition, qui permettent la distribution directe de liquides à partir d'une pointe de distributeur, rationalisant ainsi les tâches répétitives et améliorant l'efficacité du flux de travail. La capacité de distribuer avec précision des liquides difficiles à manipuler fait des pipettes à déplacement positif un outil précieux dans divers domaines de recherche, notamment la biologie moléculaire, la génomique et les applications pharmaceutiques. Leur précision, leur fiabilité et leur polyvalence en font un atout indispensable pour les scientifiques qui travaillent avec des échantillons liquides difficiles.
Pour une performance et une longévité optimales de vos pipettes, il est crucial de suivre certaines mesures, même si la consultation du manuel d'utilisation reste essentielle. Assurer une exactitude et une précision maximales implique de maintenir la propreté à l'intérieur et à l'extérieur de la pipette. Évitez tout contact de liquide avec des surfaces autres que la pointe et évitez d'incliner la pipette à l'horizontale pour ne pas imbiber le piston. Un stockage correct dans le bon rack, en position verticale, est impératif.
Le nettoyage et l'étalonnage réguliers sont primordiaux, les différents produits nécessitant des soins spécifiques. Les marques de confiance proposent souvent une assistance à l'entretien et à l'étalonnage, accessible sur leur site web. Confirmez la disponibilité de ces services dans votre pays en visitant le site web de la marque.
En respectant ces pratiques, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos pipettes et vous assurer qu'elles continuent à fournir des résultats précis et fiables en laboratoire.
Quelle est la pipette la plus précise ?
L'amélioration de la précision des pipettes est essentielle pour garantir des résultats fiables et précis en laboratoire. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la précision de vos pipettes :
- Etalonnage régulier : étalonnez régulièrement vos pipettes en suivant les directives du fabricant ou les procédures opérationnelles standard de votre laboratoire. L'étalonnage garantit que la pipette distribue le bon volume avec précision.
- Technique appropriée : formez les utilisateurs à une bonne technique de pipetage, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du piston, le maintien de la pipette en position verticale pendant l'aspiration et la distribution, et l'absence de relâchement rapide du piston pour éviter les aérosols.
- Utiliser les pointes de pipette appropriées : utilisez toujours les pointes de pipette appropriés qui sont compatibles avec votre modèle de pipette. L'utilisation de pointes incorrectes ou usés peut entraîner des imprécisions dans la distribution du volume.
- Pré-humidifier les pointes de pipette : avant de pipeter, pré-mouillez la pointe en aspirant et en distribuant le liquide sans toucher les parois du récipient. Cette étape garantit une distribution précise du volume et réduit les pertes d'échantillons.
- Eviter de surpipeter et de sous-pipeter : veillez à ce que la pipette soit réglée sur le volume approprié pour votre application, en évitant à la fois le surpipetage et le sous-pipetage, qui peuvent avoir un impact sur la précision.
- Maintenir les pipettes propres : nettoyez et entretenez régulièrement vos pipettes pour éviter l'accumulation de résidus susceptibles de nuire à la précision. Suivez les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien.
- Travaillez dans des environnements contrôlés : pipettez dans un environnement stable et contrôlé, à l'abri des fluctuations de température ou des courants d'air susceptibles d'affecter la précision du volume délivré.
- Conseils de pipette de qualité : utilisez des pointes de pipette de haute qualité qui se fixent solidement et ne contribuent pas aux variations de volume délivré.
En mettant en œuvre ces bonnes pratiques, vous pouvez améliorer de manière significative la précision de vos pipettes, ce qui vous permettra d'obtenir des résultats plus fiables et reproductibles lors de vos expériences.