Foire aux questions sur les filtres sans seringue et filtres pour seringue
Comment choisir la bonne membrane de filtre à seringue ?
Cela dépendra du type de solution à filtrer. Pour les solutions aqueuses, choisissez des membranes en Nylon ou en MCE. Pour les solutions non polaires, choisissez des membranes en Nylon, PTFE ou PVDF. Pour les solutions protéiques, choisissez des membranes en PVDF ou en PES.
Comment choisir un diamètre de filtre adapté ?
Le diamètre du filtre est déterminé en fonction du volume de l'échantillon. Pour des volumes d'échantillons <10mL, choisissez un diamètre de filtre de 13mm. Pour les volumes d'échantillons <100mL, choisissez un diamètre de filtre de 25mm. Pour les volumes d'échantillons <250mL, choisissez un diamètre de filtre de 33mm.
Comment choisir une taille de pore appropriée ?
La taille des pores est déterminée en fonction de la taille (en microns) des particules que l'on veut séparer. Pour plus de 3µm, choisissez une membrane filtrante avec une taille de pore de 0.45µm et pour moins de 3µm, choisissez une taille de pore de 0.22µm. Plus le micron de la membrane est faible, plus la filtration est fine.
Quand dois-je choisir une membrane filtrante stérile ou non stérile pour seringue ?
Cela dépend des applications de traitement. Si la solution est déjà stérilisée, choisissez un filtre stérile. Si votre solution doit être filtrée au cours d'un processus de stérilisation, un filtre non stérile peut également convenir.