Résolution de la question de l’ergonomie lors du pipetage manuel
Le pipetage, à savoir le transfert de liquides entre différents types d’équipement, est une tâche quotidienne dans un laboratoire. Traditionnellement, des pipettes manuelles sont utilisées et, selon les facteurs de formes souvent variés de l’équipement du laboratoire en question (par exemple, des tubes à essai, des tubes pour échantillon et des plaques multipuits), l’utilisation d’une pipette monocanal capable de transférer un échantillon à la fois peut s’avérer nécessaire. Ainsi, le pipetage peut être un procédé répétitif et chronophage pour lequel l’amélioration du modèle monocanal traditionnel serait très profitable.
En cherchant à limiter la répétition et la contrainte impliquées dans une tâche comme le pipetage, ainsi que le risque découlant d’un trouble musculo-squelettique (TMS), il convient d’aborder plusieurs questions relatives à l’ergonomie du processus : comment peut-on réduire le nombre de répétitions ? comment peut-on réduire le nombre d’actions pour chaque répétition ? et pour les actions qui ne peuvent être éliminées, comment peut-on réduire l’effort requis ?
Réduction de la répétition et de la complexité : le pipetage multicanal électronique
Les mouvements répétitifs requis par une pipette monocanal manuelle peuvent dorénavant être rapidement et efficacement effectués grâce à des pipettes électroniques. Ces dispositifs comportent un mode multi-distribution qui permet l’aspiration d’un plus grand volume de liquide, suivie d’une distribution répétée de plusieurs volumes plus petits. En association avec une matrice de cône de pipette multicanal, ils permettent le transfert de multiples échantillons en une seule action.
Plus particulièrement, pour un pipetage multicanal réussi, le facteur de forme de l’équipement de laboratoire concerné doit être pris en compte, tandis que la pipette doit être suffisamment flexible pour s’adapter à la variété rencontrée. Un exemple concerne la pipette multicanal électronique Thermo Fisher Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer, qui utilise le système E1-ClipTip™. La caractéristique de l’espace inter-cônes réglable vous permet de régler la distance entre les cônes de pipette pour différents types de matériels de laboratoire en faisant simplement coulisser un manche, tandis que l’interface des cônes à verrouillage garantit que les cônes de pipette sont bien verrouillés et scellés sur la pipette afin d’éviter un chargement inégal.
Thermo Fisher Scientific a comparé les performances de ce système avec celles d’une pipette monocanal manuelle en termes de temps requis pour transférer des liquides. Par exemple, le transfert d’échantillons depuis huit tubes de microcentrifugeuse vers une microplaque à 96 puits prend 90 % de temps en moins en utilisant une pipette à huit canaux plutôt qu’en réalisant cette tâche manuellement. 1
[…] les pipettes multicanaux électroniques prennent 90 % moins de temps et réduisent de 90 % les répétitions fatigantes par rapport à des pipettes monocanaux.”
Un élément notable de ce gain de temps découle de la réduction du nombre de mouvements requis pour effectuer chaque action. Lors de l’utilisation d’une pipette multi-distribution électronique comme la pipette multicanal électronique E1-ClipTip™ Equalizer, la répétition des mouvements des avant-bras peut être grandement réduite, tandis que les mouvements des pouces sont limités grâce à une opération de déclenchement de l’index et une éjection des cônes électronique. Ainsi, le pipetage est plus efficace et le risque de TMS diminué. Pour évaluer l’avantage d’un système de pipettes Equalizer, le nombre de mouvements des avant-bras et des doigts a été compté pendant un même test de remplissage d’une microplaque à 96 puits. Selon l’entreprise, l’utilisation du système ClipTip™ se traduit par une baisse de plus de 90 % des actions par rapport à une pipette manuelle.1
Time needed to fill a 96-well plate
Réduction des efforts : les forces pour la prise et l’éjection des cônes
La réduction de la force nécessaire pour fixer et éjecter des cônes joue un rôle essentiel dans la pratique d’un bon pipetage, car cela améliore la précision et l’exactitude, tout en évitant le risque de TMS. Les forces pour la prise et l’éjection des cônes varient considérablement parmi les différentes marques de pipettes à espacement inter-cônes réglables et, alors que de nombreuses marques prétendent que leurs dispositifs nécessitent la force la plus faible, les données manquent souvent. En examinant le système E1-ClipTip™, Thermo Fisher Scientific™ a comparé les exigences de force minimum avec celles de deux autres pipettes à espacement inter-cônes réglables à huit canaux (fabricants A et B).2 Les tests ont été réalisés 10 fois de manière standard et les cônes de pipette étaient du même type et fixées selon la méthode recommandée par chaque fabricant. Une moyenne a été établie à partir des mesures et des écarts-types ont été calculés à partir de la moyenne.
La pipette E1-ClipTip™ Equalizer présente jusqu’à 87 % de forces de prise des cônes en moins et jusqu’à 93 % des forces d’éjection des cônes en moins par rapport aux autres pipettes à espacement inter-cônes réglable.
Les forces de prise des cônes pour la pipette E1-ClipTip™ Equalizer étaient jusqu’à 87 % plus faible par rapport aux autres pipettes à espacement inter-cônes réglables testées, tandis que les forces d’éjection des cônes étaient jusqu’à 93 % plus faibles.2 Ces forces d’éjection sont minimales en raison d’une fonction d’éjection électronique, déclenchée en poussant un bouton d’éjection, une fonction qui facilite considérablement l’utilisation.
Tip Ejection Force
Récapitulatif
L’utilisation de pipettes multi-distribution électronique équipées d’un kit multicanal peut considérablement réduire la répétition, la complexité mécanique et l’effort impliqués dans le transfert de liquide. Cette réduction du temps d’opération et de l’effort requis améliore l’efficacité du processus et limite le “coût” ergonomique du pipetage, tout en réduisant le risque de TMS et d’erreurs de procédure.
Références
1. Existe-il un moyen plus simple et plus efficace de transférer des liquides entre différents formats de matériel de laboratoire, autre que les pipettes manuelles traditionnelles ? (Smart Notes, Thermo Fisher Scientific, COL07763 0918)
2. Sélection des pipettes à espacement inter-cônes réglable avec les forces pour la prise et l’éjection des cônes les plus faibles (Smart Notes, Thermo Fisher Scientific, COL011613 0320)
Thermo Fisher Scientific E1-ClipTip
Contenu fourni par :
Thermo Scientific