Incubateurs à CO2 dans la lutte contre les maladies
Introduction
L'étude des cellules souches revêt une importance croissante dans la lutte contre les maladies. Dans le domaine de la médecine régénérative, ce type de recherche a ouvert des perspectives inédites. Par exemple, la thérapie et la transplantation de cellules souches ont été utilisées, à l'aide de tissus cultivés en laboratoire, pour réparer ou même remplacer des cellules et des organes défectueux.
"Les cellules souches embryonnaires (CSE) sont essentiellement des cellules souches qui restent dans leur phase initiale de croissance embryonnaire."
Leur reproductibilité quasi illimitée et leur potentiel de différenciation sans restriction en font une ressource utile et presque inépuisable pour le remplacement des cellules et des tissus. Le cœur de la recherche tourne autour de l'évaluation de l'avancement et du contrôle des phases précoces des cellules souches, ainsi que de l'exploration des procédures qui sous-tendent la capacité des cellules à se multiplier et à se différencier. L'utilisation des CSE dans les études cliniques a permis d'envisager des traitements efficaces pour diverses affections, telles que les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives.
Le défi
Lorsque l'on réalise des expériences impliquant des cultures cellulaires, il faut prendre le plus grand soin pour garantir la stérilité et des conditions de croissance optimales. La température doit être maintenue à un niveau constant afin d'éviter que les cellules ne soient stressées ou ne subissent un choc, et l'humidité doit rester constante pour éviter que les cellules ne se dessèchent. Un incubateur à CO2 pour la recherche sur les cellules souches doit donc garantir des conditions exemptes de contamination tout en étant capable de maintenir l'uniformité de la température et l'humidité sans condensation.
La solution BINDER™
Ces exigences sont précisément la raison pour laquelle de nombreux laboratoires ont pris la décision d'utiliser un incubateur BINDER™ CO2. Ces incubateurs présentent un certain nombre d'avantages lorsqu'il s'agit de travailler avec des cultures cellulaires, comme indiqué ci-dessous :
  • Autostérilisation à l'air chaud à 180°C
  • Haut niveau d'uniformité de la température
  • Humidité relative (HR) élevée jusqu'à 95 %
  • Valeurs de pH stables grâce à la technologie du capteur IR CO2/O2 sans dérive
L'autostérilisation réduit le risque potentiel de contamination externe à un niveau pratiquement inexistant. Il s'agit d'une considération vraiment essentielle lorsqu'on travaille avec des cellules humaines et mammaliennes de grande valeur. En outre, BINDER™ garantit une distribution uniforme de la température à tous les niveaux. Qui plus est, le système d'humidification assure un niveau d'humidité élevé, offrant une protection optimale contre l'évaporation des cultures, et les temps de récupération rapide de l'humidité minimisent la probabilité de dégradation des cellules lors de l'ouverture de la porte. Enfin, le système de mesure du CO2 sans dérive, doté d'un capteur infrarouge, assure une distribution stable et homogène du gaz, ce qui permet non seulement de stabiliser la valeur du pH dans le milieu à long terme, mais aussi de garantir une croissance cellulaire optimale.
Incubateur à CO2
Contenu fourni par :
Logo BINDER™