Quatre conseils pour prévenir le risque de contaminations croisées en laboratoire
Les contaminations peuvent se propager facilement dans l'environnement du laboratoire, avec un impact sur la validité du travail effectué et l'intégrité de l'échantillon, ainsi que sur la santé et la sécurité en général. Dans cet article, nous examinerons comment éviter les contaminations croisées liées aux produits chimiques dans le laboratoire, notamment en étiquetant clairement les récipients et leur contenu, et en nettoyant et en stérilisant régulièrement les surfaces de travail.
Nettoyage et stérilisation des surfaces de travail
Lorsqu'il s'agit de la propreté du laboratoire, les procédures doivent être rigoureuses et efficaces. La façon dont les solvants de nettoyage sont stockés et distribués peut elle-même avoir un impact important. Les pissettes telles que la pissette intégrale ronde Azlon™, qui est conçue avec un bec intégral et une pointe de précision, peuvent être utilisées de manière sûre et efficace - en minimisant les contaminations puisque la chambre à air n'a pas besoin d'être retirée et placée sur la paillasse lorsque l’ont doit remplir la bouteille. Une autre option est la pissette Azlon™ à col large, qui est spécifiquement conçue pour un remplissage facile et sans déversement, limitant le désordre et les nettoyages inutiles sur votre poste de travail. Toutes ces pissettes peuvent être personnalisées pour une identification facile, que ce soit pour l'eau, l'acétone, le méthanol ou une autre solution.
Le maintien de la propreté du laboratoire relève de la responsabilité de toutes les personnes qui y travaillent et quelques lignes directrices pour vous aider sont détaillées ci-dessous :
  • Nettoyez tout déversement de liquide ou de poudre dès qu'il se produit. Tous les déversements en laboratoire doivent être traités en priorité car, en plus d'être une source de contamination, ils peuvent également entraîner des blessures graves ou un danger pour les personnes présentes dans la zone.
  • Remettez tous les produits de laboratoire à leur place une fois qu'ils ont été utilisés. Cela contribuera à l'efficacité générale et au bon fonctionnement du laboratoire.
  • Après avoir nettoyé l'équipement, et la verrerie en particulier, assurez-vous qu'elle est rangée en toute sécurité afin de minimiser les bris.
  • Laissez votre paillasse propre à la fin de la journée. Vous gagnerez ainsi du temps le lendemain lors de la reprise du travail et réduirez les risques de contamination des protocoles futurs.
Une identification claire
Il est essentiel que les dispositifs de collecte et de stockage des échantillons au sein du laboratoire soient étiquetés, le cas échéant, pour permettre de distinguer rapidement et facilement leur contenu. Les erreurs peuvent être coûteuses et compromettre un travail précieux ; heureusement, l'identification facile des échantillons peut être facilitée de plusieurs façons, par exemple en utilisant des bouchons de couleur sur les flacons de stockage, ou en utilisant des codes-barres et des étiquettes clairement imprimées. Par exemple, les couvercles extensibles en silicone DWK Life Sciences DURAN™ utilisent un code couleur. Ce peut être un moyen très visuel et identifiable de couvrir les récipients de laboratoire de différentes formes et tailles, en particulier les récipients qui n'ont généralement pas de couvercles ou de fermetures associés (tels que les béchers ou les fioles d'Erlenmeyer).
Utilisation d'équipements de protection
Même lorsque vous ne manipulez pas de matières dangereuses, il est recommandé de porter des gants, car ils peuvent vous aider à protéger votre peau des produits chimiques ou d'autres dangers que vous manipulez et, dans certains cas, ils peuvent également protéger votre travail contre les contaminations. Après utilisation, les gants doivent être retirés, jetés de manière appropriée et remplacés par une nouvelle paire, ce qui réduit encore le risque de contaminations au sein du laboratoire.
Les hottes de laboratoire (par exemple, les hottes à flux laminaire et les postes de sécurité microbiologiques (PSM)) sont des dispositifs de ventilation largement utilisés dans les laboratoires pour créer des zones de travail contrôlées qui contribueront à protéger à la fois le personnel de laboratoire et les échantillons avec lesquels il travaille. Ils sont particulièrement utiles lorsque des travaux spécifiques dépendent d'une technique stérile ou impliquent des matériaux pathogènes ou d'autres produits très sensibles qui pourraient facilement être contaminés.
Lavez, rincez, répétez!
Lorsqu'il s'agit de maîtriser les contaminations croisées en laboratoire, un bon mantra consiste à "bien nettoyer et nettoyer souvent". Le matériel de laboratoire doit toujours être nettoyé entre chaque utilisation, et les surfaces de travail et autres zones stériles doivent être nettoyées fréquemment dans le cadre de cette routine. Il est également recommandé d'effectuer régulièrement des cycles d'autoclavage afin de garantir la stérilisation des récipients. Pour éviter toute contamination potentielle, veillez à suivre les instructions relatives au processus d'autoclavage lui-même, y compris la durée du cycle et la manière de préparer correctement l'équipement. Tous les articles ne peuvent pas être stérilisés en autoclave, en particulier les articles en plastique fabriqués à partir de polymères qui ne supportent pas les hautes températures. Dans ce cas, il convient de procéder à un nettoyage approfondi.
Tubes à essais de laboratoire
Contenu fourni par :
Logo DWK Life Sciences
Produits associés