Quatre moyens d'action pour donner la priorité au développement durable dans votre laboratoire
Il n'est pas surprenant que les laboratoires soient incroyablement gourmands en ressources : ils produisent beaucoup de déchets, consomment beaucoup d'énergie et ont besoin de beaucoup d'eau. On estime que les déchets plastiques produits chaque année dans les laboratoires pourraient couvrir une surface 23 fois plus grande que Manhattan, jusqu'à la cheville. En outre, après les centres de données, les laboratoires sont connus pour consommer plus d'énergie par mètre carré que n'importe quel autre secteur.
Bien que les laboratoires comptent parmi les espaces les plus gourmands en ressources, il n'est pas nécessaire qu'ils le soient. L'adoption de pratiques plus écologiques au sein de l'industrie scientifique évolue rapidement. Une récente étude publiée par My Green Lab a révélé que les entreprises sont plus nombreuses que jamais à prendre des engagements audacieux et ambitieux en faveur de la durabilité au sein de leurs laboratoires. Comme le souligne l'étude, à la fin de l'année 2022, quelque 46 % des industries biotechnologiques et pharmaceutiques s'étaient engagées dans la "Course vers zéro" des Nations unies, une campagne mondiale qui incite les organisations à prendre des mesures radicales et immédiates pour parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050 au plus tard. Près de 1 500 laboratoires dans le monde se sont engagés dans la certification My Green Lab, la norme mondiale pour les meilleures pratiques en matière de durabilité des laboratoires et une mesure clé des progrès dans l'industrie.
L'évolution positive de l'engagement en faveur des pratiques durables est possible grâce à la prolifération de programmes et de ressources essentiels et accessibles. Aujourd'hui, plus que jamais, les organisations peuvent donner la priorité à la durabilité grâce à des ressources qui offrent tout, de la façon de se procurer des fournitures de laboratoire respectueuses de l'environnement aux meilleures pratiques et à l'éducation sur les concepts et les pratiques des laboratoires verts.
Voici quatre moyens concrets de donner la priorité à la durabilité, de se procurer des fournitures durables auprès d'entreprises en qui vous avez confiance et de continuer à contribuer à une culture mondiale de la durabilité dans le domaine scientifique.
1. Procurez-vous des instruments et des produits durables avec le label ACT
L'achat de produits respectueux de l'environnement est une étape clé pour donner la priorité à la durabilité. En achetant des instruments et des produits qui réduisent les déchets, la consommation d'énergie et l'utilisation de solvants/consommables, les organisations peuvent se rapprocher des objectifs de neutralité carbone et de zéro déchet.
Lorsque vous prenez des décisions d'achat, vous pouvez vous heurter à l'opposition de la direction générale en raison du coût. Pour plaider efficacement en faveur d'un équipement et de fournitures plus durables au sein de votre laboratoire, il convient de garder à l'esprit certaines choses. Tout d'abord, soyez armé de faits : Si les produits durables peuvent coûter plus cher au départ, ils consomment souvent moins d'énergie tout au long de leur vie, nécessitent moins d'entretien et durent plus longtemps. En outre, au cours des cinq dernières années, la marge de prix entre les produits de laboratoire traditionnels et les produits écologiques s'est réduite, les coûts devenant comparables.
Cependant, il existe encore de nombreux cas où les produits durables coûtent plus cher. Nous vous conseillons donc de faire des recherches sur le lieu et le mode de fabrication de certains produits. Pourquoi un produit est-il moins cher qu'un autre ? Souvent, c'est parce qu'ils sont créés dans des pays qui ne disposent pas d'un droit du travail équitable ou d'une réglementation environnementale, ce qui peut faire baisser les coûts. Lorsque vous défendez un certain produit, la compréhension de la chaîne d'approvisionnement peut vous aider à justifier des coûts plus élevés et vous aider, vous et votre organisation, à pratiquer une science bonne et juste.
Afin de permettre aux acheteurs de prendre des décisions éclairées sur les produits qu'ils achètent et les fabricants avec lesquels ils travaillent, il est essentiel de disposer d'informations claires et comparables sur l'efficacité et l'endurance d'un produit. Le programme ACT Label met à la disposition des scientifiques et des acheteurs une base de données entièrement consultable comprenant plus de 1 000 produits (provenant de 19 fabricants), ce qui vous permet de comparer les produits avant de les acheter ou d'évaluer l'impact d'un produit que votre laboratoire utilise déjà.
Le label ACT met l'accent sur la responsabilité, la cohérence et la transparence (ACT) en ce qui concerne la fabrication, la consommation d'énergie et d'eau, l'emballage et la fin de vie. La base de données facilite le choix de produits plus durables en fournissant des informations vérifiées par des tiers sur l'impact environnemental d'un produit. Il s'agit en quelque sorte d'un label d'éco-nutrition pour les produits de laboratoire.
2. Mettre en œuvre des pratiques durables dans votre laboratoire pour réduire l'impact environnemental
Les ambitions en matière de zéro carbone sont rapidement adoptées dans les objectifs de développement durable des sociétés et institutions scientifiques les plus influentes au monde, et ce à juste titre : saviez-vous que les laboratoires consomment 10 fois plus d'énergie et 4 fois plus d'eau que les bureaux et produisent plus de 5,5 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année ? Heureusement, des actions durables peuvent contribuer à faire baisser ces chiffres et il existe toute une série de conseils et d'astuces en matière de développement durable qui peuvent être immédiatement mis en œuvre dans le cadre des activités des laboratoires, notamment ceux qui sont énumérés ci-dessous.
- Fermez la guillotine : Une seule hotte chimique peut consommer autant d'énergie que 3,5 ménages chaque jour. N'oubliez pas de fermer la guillotine ! En fermant les fenêtres des hottes lorsque le travail est terminé, vous pouvez économiser jusqu'à 40 % d'énergie.
- Installer des aérateurs à faible débit sur les robinets pour réduire le débit d'eau : Les aérateurs à faible débit peuvent réduire le débit du robinet de 15 L/min à 5,7 L/min. Il s'agit d'une option facile et peu coûteuse qui réduira considérablement la consommation d'eau.
- Éteindre l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé : Les prises de courant représentent environ 20 % de la consommation d'énergie d'un laboratoire. Cela peut paraître simple, mais le fait d'éteindre les équipements, les ordinateurs et les lumières lorsqu'ils ne sont pas utilisés peut avoir un impact important.
- Régler les températures de réfrigération: Après les hottes, les chambres froides constituent la deuxième catégorie de consommateurs d'énergie dans votre laboratoire. En faisant passer la température de votre congélateur ultra-basse température (ULT) de -80°C à -70°C, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie de 30 à 40 %. Pour en savoir plus sur ce changement ici.
Pour mieux comprendre comment créer un changement significatif au sein de votre laboratoire, consultez la Certification de My Green Lab. Ce programme aide les organisations à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable en formant le personnel des laboratoires aux meilleures pratiques en matière de réduction de la consommation d'énergie, d'eau, de produits chimiques et de matériaux (ainsi que de la production de déchets), ainsi qu'à la manière de susciter et d'activer la participation des employés. La certification d'un laboratoire permet aux scientifiques et aux équipes qui soutiennent les laboratoires de bénéficier des meilleures pratiques et d'un processus de changement éprouvé.
Des méthodes éprouvées, ancrées dans la science, peuvent réduire considérablement l'impact environnemental de votre laboratoire. Avec ~1 600 laboratoires et 18 000 scientifiques de plus de 220 institutions et 40 pays engagés dans la certification, la portée mondiale du programme démontre le désir de l'industrie de continuer à se transformer.
3. Éduquer et défendre
L'un des outils les plus puissants pour donner la priorité à la durabilité est de se former à l'impact de ses actions, de découvrir comment apporter des changements significatifs et de défendre continuellement la durabilité au sein de sa communauté. En élargissant votre connaissance des meilleures pratiques et des programmes durables et en utilisant votre voix pour construire une culture de la durabilité, vous nous aiderez collectivement à parvenir à un monde plus sain et plus juste, sans émission de carbone. Il existe plusieurs options pour commencer, notamment :
- Le programme Ambassadeur de My Green Lab : Cette ressource en ligne gratuite est conçue pour les scientifiques et les professionnels de laboratoire qui sont motivés pour encourager leurs laboratoires à être plus durables. Elle vous fournira une introduction rapide à la durabilité des laboratoires et des idées sur la manière dont les actions durables peuvent être mises en œuvre dans votre organisation. En tant qu'ambassadeur, vous aurez accès à l'ensemble du réseau d'ambassadeurs, qui compte plus de 3 600 défenseurs du développement durable dans 59 pays.
- Le cours professionnel accrédité Green Lab : Ce premier titre en son genre a été développé pour offrir aux scientifiques et aux personnes qui travaillent dans les laboratoires la possibilité d'approfondir leurs connaissances et de démontrer leur expertise en matière de durabilité des laboratoires. Grâce à un contenu spécialisé et à un format interactif, le cours AP propose des modules permettant d'approfondir vos connaissances sur les déchets, la chimie verte, l'approvisionnement, etc.
4. Jouer un rôle de leader
Il existe un lien inextricable entre une planète saine et des personnes en bonne santé. Votre distributeur de produits scientifiques doit soutenir les appels urgents à l'action lancés par les scientifiques du monde entier pour lutter contre le changement climatique. Cette approche de l'environnement doit s'aligner sur sa mission, qui est de permettre aux scientifiques de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Tout en s'efforçant de réduire l'impact sur la planète, vos fournisseurs doivent également soutenir activement vos ambitions en matière de développement durable en se concentrant sur les points suivants :
- Conception des produits : En intégrant les principes de durabilité dans la conception de produits plus écologiques, vos fournisseurs peuvent vous aider à faire progresser la durabilité dans le laboratoire en minimisant l'utilisation de produits chimiques dangereux, en réduisant les déchets et la consommation de matériaux, et en augmentant l'efficacité énergétique.
- Choix des produits : La transparence est un principe clé. Le programme Greener Choice de Fisher Scientific vous permet de trouver des produits de laboratoire ayant un impact environnemental moindre, en proposant plus de 6 000 produits de différentes marques. Ces produits doivent répondre à des critères stricts et offrir des caractéristiques environnementales répertoriées dans les guides verts de la Commission fédérale du commerce des États-Unis. Les produits éligibles sont étiquetés avec un symbole de feuille verte sur le site Web de Fisher Scientific, avec toutes les revendications justifiées par le fabricant.
- Étiquetage des produits : Votre distributeur de produits scientifiques doit s'engager dans des systèmes d'étiquetage validés en externe, tels que l'étiquette du facteur d'impact environnemental d'ACT mentionnée ci-dessus. Mettant l'accent sur la responsabilité, la cohérence et la transparence, le label ACT est conçu pour répondre aux besoins des scientifiques et des spécialistes de l'approvisionnement en informations claires et vérifiées sur l'impact environnemental des produits de laboratoire. À la fin de l'année 2021, Thermo Fisher proposait 470 produits portant un label ACT, et ce nombre n'a cessé de croître pour permettre aux laboratoires de recherche, pharmaceutiques et cliniques de faire progresser leurs objectifs en matière de développement durable.
- Emballage et transport : La conception de l'emballage fait partie intégrante de la minimisation de l'impact sur l'environnement. L'objectif est de concevoir des solutions d'emballage et de transport qui préservent l'intégrité du produit tout en maximisant la densité du fret et donc en utilisant moins de carburant. Qu'il s'agisse de repenser l'emballage des composants individuels des kits, de réduire l'utilisation de la glace sèche et d'autres méthodes d'expédition par le froid, ou de passer à des matériaux d'expédition facilement recyclables, votre distributeur de produits scientifiques doit réduire activement son impact sur l'environnement et vous aider à atteindre vos objectifs en matière de réduction du climat et des déchets.
- Innovation : Dans le cadre d'un portefeuille plus large d'offres qui ont été conçues, ou repensées, pour la durabilité, votre distributeur de produits scientifiques doit s'efforcer de développer des produits d'une manière qui minimise l'utilisation des ressources naturelles et l'impact sur l'environnement. Il existe aujourd'hui de plus en plus de produits présentant un meilleur rendement énergétique, des options d'élimination plus durables et des composants moins dangereux, ainsi qu'une production réduite de déchets aux stades de la fabrication, de l'emballage et de l'utilisation de leur cycle de vie.
Références
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.eu.fishersci.com/go/green-solutions