L'ergonomie favorise un nettoyage efficace
Les environnements contrôlés ne cessent d'évoluer, devenant de plus en plus vastes, mais aussi de plus en plus petits ou de plus en plus modulaires. Maintenir ces espaces propres d'une manière sûre et ergonomique, tout en nettoyant et en maintenant l'efficacité de l'assainissement, est une priorité.
Lorsqu'un changement est envisagé, il convient de considérer un système intégré qui répond aux diverses préoccupations des techniciens, de la sécurité et de la qualité. Un examen en collaboration avec les techniciens et les membres de l'équipe qualité permet généralement d'obtenir le meilleur système global. Identifiez les questions ergonomiques : le poids de la tête de la serpillière au bout d'un long levier, la portée nécessaire, la capacité à tenir l'équipement dans des positions ergonomiques souhaitables et la capacité à contrôler l'excès de liquide pour éviter les risques potentiels de glissade et de chute.
Au fur et à mesure que l'on aborde chacune de ces questions, il y aura des problèmes qui seront mieux résolus par la formation. D'autres problèmes peuvent nécessiter de nouveaux équipements, des améliorations des procédures opérationnelles standard (POS), ou une combinaison des trois.
La formation
La formation, avec des règles précises sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour les processus de nettoyage et l'utilisation de l'équipement, réduit la probabilité que le personnel improvise en utilisant ou en adaptant un équipement qui n'est pas prévu pour le travail à effectuer.
Outils appropriés
Lorsque l'examen des processus montre qu'il existe des limites à l'équipement qui ne peuvent être surmontées par la formation, il est temps de reconsidérer les outils de nettoyage. Dans ce cas, les têtes et les manches des serpillières constituent un point d'attention simple.
En ce qui concerne les manches, veillez à ce que des variantes de longueur appropriées soient disponibles pour une variété de statures du personnel. Utilisez des manches extensibles légers mais robustes pour les tâches nécessitant une longue portée et pour les plafonds qui supportent suffisamment une tête de balai humide. Réduisez au minimum l'utilisation d'escabeaux afin d'améliorer la portée. Les experts en ergonomie recommandent d'ajuster la longueur du manche de la serpillière à la hauteur du front pour éviter de se pencher inutilement lors du nettoyage des sols. À l'autre extrémité de l'échelle, les petites hottes, les isolateurs et les RABS nécessitent des manches plus petits ou modulaires qui permettent toujours une portée optimale.
En outre, la forme, la taille et le poids de la tête du balai peuvent grandement influencer l'efficacité et la facilité du nettoyage. Le choix du tissu de la serpillière est souvent négligé d'un point de vue ergonomique. Avez-vous besoin d'un tissu qui glisse sur un sol texturé antidérapant ou qui minimise l'adhérence sur un plafond élevé ? Que diriez-vous d'une capacité d'absorption supplémentaire pour les zones humides afin d'éviter les glissades ou l'accumulation de désinfectant ? La compatibilité avec les désinfectants est également importante, de même que la capacité à les disperser uniformément.
"Bien que les produits de nettoyage de base, les vadrouilles, les lingettes, les poignées et les outils spécialisés soient essentiels, les accessoires comme les voiturettes et les essoreuses ne doivent pas être négligés."
Une meilleure essoreuse à vadrouille réduirait-elle l’égouttement et le risque de glissades? Avez-vous un système avec suffisamment d’essorage facile, mais qui permet un temps de contact désinfectant approprié? L’essoreuse actuelle est-elle à un niveau confortable pour les essoreurs : le personnel devrait-il être en mesure d’utiliser efficacement une essoreuse vers le bas sans avoir à se pencher à la taille?
Un système complet qui répond à ces exigences et rend le processus de désinfection plus ergonomique, simple et économique est disponible chez Micronova™ :
- La serpillère LyoTool™ pour le nettoyage des fours de lyophilisation/lyophilisation
- Le kit de seaux multiples BucketBinder™ avec NovaSnap™ ou de simples vadrouilles à glissière
Le kit BucketBinder™ comprend un système de seau central unique qui comprend un ensemble de vadrouille encliquetable en une étape et des seaux connectés sans chariots ni cadres encombrants. L'essoreuse minimise constamment le liquide résiduel sans les chutes ergonomiques des essoreuses qui nécessitent une poignée d'essoreuse qui se déplace dans la direction opposée à la poignée de la vadrouille, ce qui entraîne des mouvements répétitifs de flexion et de torsion.