Comment choisir les meilleurs gants isolants / RABS en nitrile selon vos besoins
Depuis plus de 100 ans, Ansell™ assure la sécurité sur le lieu de travail grâce à une large gamme de solutions innovantes, protégeant ainsi d’innombrables personnes dans le monde entier. Lorsqu’il est question de choisir les gants qui répondront le mieux à vos besoins, il est important de sélectionner un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance et d’examiner tous les produits et solutions proposés.
Dans notre nouvelle vidéo nous vous montrons pourquoi, en choisissant nos gants isolants / RABS en nitrile de haute qualité, vous pouvez optez pour les meilleurs gants de protection qui soient, non seulement pour vous-même mais également pour les produits que vous manipulez.
Quels gants isolants / RABS en nitrile dois-je choisir ?
Les gants isolants / RABS et leurs boîtes à gants jouent un rôle essentiel dans la protection des utilisateurs et de leurs produits contre les risques de contaminations en environnements stériles, préservant à la fois le bien-être des employés et l’intégrité des produits face aux risques potentiels sur le lieu de travail. Notre portefeuille de produits isolants / RABS en nitrile BioClean™ de haute qualité comprend non seulement des gants, mais également des moufles, des manchons et des systèmes de manchons / gants, tous conditionnés individuellement dans des sachets triples en polyéthylène (PE), faciles à ouvrir, pour assurer une utilisation simple et pratique. Ils représentent véritablement le meilleur choix pour les personnes en quête de la combinaison idéale entre confort, protection et performance.
"Cela dit, quels gants devez-vous particulièrement utiliser pour votre application ? La réponse à cette question dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment du type de risque rencontré et du niveau de protection requis."
Gants isolants / RABS en nitrile BioClean : Qu’est-ce qui les différencie ?
Le nitrile est un polymère synthétique, sans solvant, approuvé par la FDA et qui constitue un matériau idéal pour la fabrication de médicaments administrés par voie parentérale. Doté d’excellentes propriétés antistatiques empêchant l’accumulation d’électricité statique, le nitrile est parfait pour une utilisation avec des solvants et des poudres. Il peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma et désinfecté au peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) ou à l'alcool isopropylique (IPA) et est compatible avec l'autoclavage.
Les gants isolants / RABS en nitrile BioClean™ sont lavés, traités et conditionnés en environnement stérile, ce qui garantit un risque de contamination ultra-faible avant d’être introduits dans leur boîte. Résistants aux risques chimiques de gravité variable (y compris les cytotoxines), les gants BioClean™ sont également sans poudre et sans latex, pour une plus grande solidité et un moindre risque d’allergies au latex de type IV. Leurs niveaux optimaux de confort , associés à une formulation robuste en nitrile capable de résister aux perforations et aux déchirures, en font un choix évident pour les personnes ayant besoin d’être rassurés et d’avoir l’esprit tranquille.
Si vous recherchez des gants isolants / RABS offrant le plus haut niveau de protection, ne cherchez pas plus loin, optez pour la gamme Ansell™ BioClean™ Nitrile.