Améliorer la productivité des laboratoires grâce à la modernisation des colonnes
Vous avez changé les dimensions de vos colonnes LC ? Avez-vous des colonnes existantes qui ne sont plus disponibles, ou des fournisseurs qui ne font plus de commerce ? Êtes-vous intéressé par la modernisation des méthodes existantes afin d'augmenter la productivité du laboratoire ?
Réduire le temps et l'utilisation de solvants grâce à une nouvelle technologie de colonne
L'US Pharmacopeia a pris des mesures importantes pour permettre aux laboratoires d'améliorer leurs méthodes, ce qui leur permet de gagner du temps et de l'argent et de réduire la consommation de solvants. À partir du 1er décembre 2022, la pharmacopée américaine permettra de modifier la taille, la longueur et le diamètre interne des particules pour les méthodes isocratiques et de gradient afin d'améliorer les méthodes d'origine en fonction des nouvelles normes. La pharmacopée de l'UE et la pharmacopée japonaise ont fait de même avec leurs nouvelles éditions, qui ont été mises en œuvre depuis le 1er janvier 2023.
Variable
Séparation isocratique
Séparation en dégradé
Phase stationnaire
Phase mobile pH
Taille des particules/longueur des colonnes
Volume d'injection
Débit
Température de la colonne
Aucun changement dans les caractéristiques physico-chimiques de la phase stationnaire phase stationnaire (même catégorie L)
±0,2 unités de pH (sauf indication contraire)
Par constante L/dp ou N : -25% à +50%
Optionnel/Flexible
Une variation supplémentaire du débit de ±50% est autorisée
Après le calcul du débit, la modification du débit n'est pas autorisée.
±10°C
±5°C
Tableau 1. Modifications apportées aux pharmacopées des États-Unis et de l'Union européenne
Le tableau 2 ci-dessous est une liste des colonnes de chromatographie Thermo Scientific™ appropriées pour la chromatographie LC conformément à l'USP 621, qui peut également s'appliquer à la pharmacopée de l'UE.
Tableau 1 : modifications apportées aux pharmacopées américaine et européenne
L Catégorie
Description
Thermo Scientific™ Columns
L1
Octadécyl silane lié chimiquement à des microparticules poreuses ou non poreuses de silice ou de céramique des microparticules (1,5 à 10μm de diamètre) ou un bâtonnet monolithique
Acclaim™ 120 C18
Acclaim™ RSLC C18
Accucore™ C18
Accucore™ aQ
Accucore™ 150-C18
Accucore™ XL C18
AQUASIL™ C18
Hyperprep™ HS C18
Hypersil™ 100 C18
Hypersil™ BDS C18
Hypersil™ GOLD
Hypersil™ GOLD aQ
Hypersil™ ODS
Hypersil™ ODS-2
Syncronis™ C18
Syncronis™ aQ
Tableau 2. Sélection de colonnes CLHP par spécification USP
Cliquez ici pour consulter d'autres codes USP, descriptions et phases recommandées.
Colonnes LC
Contenu fourni par :
Logo Thermo Scientific
Reference