Comment nettoyer la verrerie de laboratoire en toute sécurité
Introduction
La verrerie de laboratoire est fréquemment en contact avec toute une série de substances, de façon répétée, et un processus de nettoyage rigoureux est nécessaire pour garantir que le matériel peut être réutilisé en toute sécurité. Un nettoyage efficace permet également de prolonger la durée de vie des produits utilisés et de protéger la validité des travaux futurs. Le nettoyage de la verrerie de laboratoire en vue de sa réutilisation est souvent appelé retraitement et peut être effectué manuellement, à l'aide d'un équipement de lavage automatisé, ou une combinaison des deux. Cet article présente les principales étapes nécessaires à un retraitement efficace, ainsi que des conseils généraux pour nettoyer la verrerie en toute sécurité.
"Que le retraitement soit complet ou non, et qu'il soit manuel ou automatisé, il existe un certain nombre de conseils qui peuvent aider à garantir que la verrerie de laboratoire et la verrerie plastifiée sont nettoyées de manière efficace et sûre. "
Le retraitement de la verrerie de laboratoire expliqué
Un cycle complet de nettoyage ou de retraitement comprend généralement quatre étapes, bien que toutes ne soient pas toujours nécessaires. Ces étapes sont les suivantes :
- Nettoyage initial : Cette étape permet d'éliminer toute contamination adhérente des surfaces de la verrerie de laboratoire, en utilisant des produits chimiques de traitement si nécessaire.
- Neutralisation : Si nécessaire, ce processus est entrepris pour neutraliser les résidus de tous les produits chimiques utilisés sur et dans les surfaces de la verrerie de laboratoire pendant le nettoyage. Comme les produits chimiques alcalins sont généralement utilisés dans les processus de nettoyage, les produits chimiques acides sont généralement utilisés pour la neutralisation.
- Rinçage : Cette étape permet d'éliminer toute contamination dissoute/détachée restante et le produit chimique utilisé sur les surfaces de la verrerie.
- Désinfection : Cette étape n'est nécessaire que si la classification de sécurité du laboratoire ou d'un processus spécifique l'exige. Le but de la désinfection est de réduire le nombre de germes pathogènes et de virus actifs sur les surfaces de la verrerie de laboratoire et, le cas échéant, de réduire la contamination à un degré accepté comme sûr.
Conseils de base pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire
- Pour le lavage manuel, n'utilisez que des brosses en plastique à poils doux et non abrasifs. Des éponges douces et propres ou d'autres matériaux d'essuyage peuvent également être utilisés. Ne pas utiliser de brosses ou de matériel d'essuyage avec des nettoyants abrasifs. Les tampons à récurer rayent le verre et ne doivent pas être utilisés.
- Inspectez votre verrerie après le nettoyage et jetez-la si elle est rayée, ébréchée, fissurée ou endommagée de quelque manière que ce soit.
- De nombreux nettoyants commerciaux pour le verre sont disponibles. Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation de ces produits, car certains sont corrosifs et peuvent endommager le verre de laboratoire.
- Les solvants organiques sont des agents de nettoyage acceptables lorsque les conditions le justifient.
- Ne pas laisser tremper la verrerie plastifiée pendant de longues périodes car cela peut raccourcir la durée de vie du revêtement. Ne laissez pas la verrerie plastifiée usagée reposer sans être lavée pendant de longues périodes, car cela rendra le nettoyage plus difficile.
- N'utilisez pas de produits fortement alcalins ou d'acide fluorhydrique comme agents de nettoyage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, y compris les nettoyants doux, car ils peuvent également rayer le verre et, s'ils sont utilisés de manière répétée, peuvent provoquer des cassures et des blessures.
- Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la verrerie lorsque vous portez des bijoux, en particulier des bagues en diamant, car celles-ci risquent de rayer l'intérieur de la verrerie et de l'endommager, ce qui pourrait entraîner un bris et des blessures.
- Ne pas chauffer la verrerie à des températures supérieures à 400°C pour brûler les résidus de carbone. Cela entraînerait l'introduction de contraintes permanentes dans le verre qui finiraient par le briser, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Il ne faut pas chauffer la verrerie à des températures supérieures à 400°C pour brûler les résidus de carbone.
- La verrerie revêtue de plastique ne doit pas être nettoyée avec des détergents chimiques agressifs. Utilisez plutôt un détergent non abrasif. Si vous utilisez un lave-vaisselle ou un sèche-linge, évitez les températures supérieures à 110°C (230°F). L'utilisation de tampons à récurer et de brosses n'est pas recommandée pour la verrerie plastifiée.
Les machines à laver peuvent ne pas fonctionner correctement.
Article rédigé avec la participation du Dr Weigert, du laboratoire AK et de Miele.
Contenu fourni par :