Conseils pour le pesage en laboratoire avec OHAUS
Introduction
Des facteurs externes tels que les fluctuations de température, les courants d'air, les interférences électromagnétiques et les vibrations peuvent tous avoir un impact sur la précision d'une balance analytique. En comprenant et en contrôlant ces facteurs externes, les utilisateurs peuvent s'assurer que leur balance analytique fournit des mesures fiables et précises. Il est donc important de conserver la balance dans un environnement contrôlé afin de minimiser les interférences.
Température et humidité
La température et l'humidité sont deux facteurs environnementaux critiques qui peuvent avoir un impact significatif sur les résultats de pesage des balances analytiques. Il est essentiel de comprendre comment ces éléments affectent les performances de la balance pour obtenir des mesures précises et fiables.
Température : Il est important d'utiliser les balances d'analyse dans une plage de température stable, telle que spécifiée par le fabricant, afin de minimiser les effets de la température sur les résultats de pesée. L'utilisation d'un environnement à température contrôlée ou le fait de placer la balance loin de toute source de chaleur ou de froid peut contribuer à maintenir la stabilité et la cohérence des mesures.
Humidité : des écarts d'humidité peuvent entraîner des fluctuations dans les relevés et compromettre la précision des mesures. En cas d'humidité élevée, l'échantillon de pesée absorbe l'humidité et change de poids. Le maintien d'un niveau d'humidité contrôlé dans le laboratoire et le stockage des balances dans un environnement sec peuvent contribuer à prévenir les problèmes liés à l'humidité et à garantir des résultats de pesage stables. Pour maintenir des niveaux de température et d'humidité optimaux dans un laboratoire, il est conseillé d'investir dans un système HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) de qualité qui permet de contrôler avec précision ces facteurs environnementaux.
En conclusion, le maintien d'une température constante de 20˚ à 25˚C et d'un taux d'humidité relative (HR) compris entre 40 et 55 % dans l'environnement du laboratoire est essentiel pour assurer la performance et la précision optimales des balances analytiques. La mise en œuvre de mesures efficaces de contrôle de la température et de l'humidité peut contribuer à créer un environnement stable et contrôlé pour des opérations de pesage précises et des résultats expérimentaux fiables.
Conseil n° 1 : Surveillez et suivez régulièrement les niveaux de température et d'humidité dans le laboratoire à l'aide d'appareils de surveillance spécialisés ou d'enregistreurs de données. Cela permet au personnel du laboratoire d'identifier rapidement toute fluctuation ou tout écart par rapport aux plages recommandées et de prendre les mesures correctives qui s'imposent.
Conseil 2 : En contrôlant efficacement la température et l'humidité dans une enceinte de sécurité biologique de laboratoire, les chercheurs peuvent garantir la précision et la fiabilité de leurs expériences et préserver l'intégrité de leurs échantillons biologiques.
Courants d'air
Les courants d'air, tels que les courants d'air ou les bouches de climatisation, peuvent avoir un impact significatif sur la stabilité et la précision d'une balance analytique. En effet, les courants d'air peuvent créer des vibrations ou des mouvements dans la balance, ce qui entraîne une instabilité de la cellule de charge et donc des fluctuations dans les relevés de poids.
Conseil n° 3 : Pour minimiser les effets de la circulation de l'air sur une balance d'analyse, placez la balance dans un endroit éloigné des fenêtres, des portes, des bouches d'aération ou de toute autre source de mouvement d'air.
Conseil 4 : L'utilisation d'un paravent ou d'une enceinte autour de la balance peut contribuer à la protéger des effets de la circulation de l'air. La porte du paravent doit être fermée doucement lors de la pesée des échantillons et une fonction de porte automatique peut être utilisée pour éviter une fermeture trop brusque de la porte et assurer une vitesse de déplacement constante.
Champs magnétiques
Les balances analytiques utilisent souvent un capteur électronique à restauration de force magnétique (MFR) qui est très sensible aux champs magnétiques externes. Les champs magnétiques parasites peuvent donc perturber les signaux électroniques à l'intérieur de la balance, interférer avec son bon fonctionnement et entraîner des fluctuations dans les relevés de poids. Pour éviter les effets des interférences magnétiques, il est important de tenir la balance à l'écart des sources de telles interférences, y compris les appareils électroniques tels que les moteurs ou les transformateurs.
Conseil 5 : Comme les objets magnétiques ne peuvent pas être placés directement sur le plateau de pesée, il est possible d'adopter un protocole de pesage à distance (souvent appelé « pesage en dessous ») qui maintient une distance d'au moins 10 cm entre le matériau de l'échantillon et le capteur de pesage.
Conseil n° 6 : La technologie des capteurs à jauge de contrainte (SG) diffère de celle des capteurs MFR dans la mesure où c'est la déformation mécanique qui provoque la résistance au changement. Si la résolution de pesage peut être inférieure à 1 mg, le choix d'une balance à jauge de contrainte SG est idéal pour peser des objets magnétiques.
Charges électrostatiques
L'électricité statique peut s'accumuler sur des objets tels que les échantillons, les récipients et même la balance elle-même. Lorsque des charges statiques s'accumulent, elles peuvent créer des déséquilibres dans le système de pesage, entraînant des fluctuations dans les relevés et empêchant la balance de fournir des mesures précises. Pour atténuer l'impact de l'électricité statique sur la stabilité d'une balance d'analyse, il est important de prendre des mesures préventives. Ces mesures peuvent inclure la mise à la terre de tous les composants du système de pesage, la garantie d'un environnement neutre avec des niveaux d'humidité appropriés, l'utilisation de matériaux isolants antistatiques et l'élimination des sources d'accumulation d'électricité statique dans le laboratoire.
Conseil n° 7 : Des humidificateurs peuvent être utilisés dans les laboratoires pour maintenir l'humidité relative de la salle de pesée à plus de 40 %, ce qui permet de mettre à la terre les charges statiques et de réduire l'excès d'électricité statique. Maintenir l'humidité relative au-dessus de 55 % aidera l'environnement du laboratoire à se naturaliser. En outre, l'utilisation d'un ionisateur intégré permet d'équilibrer les ions négatifs et positifs sur les échantillons et les conteneurs en neutralisant l'environnement interne.
Tip 8: Laboratory professionals can use stainless-steel tweezers instead of rubber tweezers to reduce the risk of static charge on the sample.
Vibrations
Les vibrations peuvent être un autre facteur contribuant à l'instabilité d'une balance d'analyse. Dans un environnement de laboratoire, diverses sources de vibrations, telles que l'équipement à proximité, le trafic piétonnier ou même des facteurs externes au laboratoire, peuvent perturber les relevés de la balance et affecter la précision des mesures. Même les plus petits mouvements peuvent rendre difficile l'obtention de résultats précis sur des instruments à haute résolution.
Conseil 9 : Pour minimiser l'impact des vibrations, la balance doit être placée sur une surface stable et plane capable d'absorber les vibrations, comme un tapis antivibrations. En outre, le fait de s'assurer que la balance est placée dans un endroit éloigné des sources de vibrations et de perturbations peut aider à maintenir sa stabilité pendant les mesures.
Rayonnement thermique
Le rayonnement thermique, y compris la chaleur du corps humain, peut également être à l'origine de l'instabilité d'une balance d'analyse. De telles variations de température peuvent créer des courants d'air qui peuvent perturber la balance et introduire des incohérences dans les relevés.
Conseil 10 : Pour minimiser l'impact du rayonnement thermique, il est important de contrôler la température dans l'environnement du laboratoire. Le port de blouses de laboratoire ou de manteaux avec des matériaux isolants à proximité de la balance peut également contribuer à la protéger et à maintenir des conditions de mesure stables.
Volatilisation de l'échantillon et reprise d'humidité
La température de l'échantillon pesé peut également être un facteur critique qui contribue à l'instabilité d'une balance analytique. Lorsque la température de l'échantillon change, cela peut avoir un impact sur la masse ou la densité, ce qui entraîne des variations dans le poids mesuré par la balance. Par exemple, lorsqu'un échantillon est plus chaud que le milieu environnant, il peut créer des courants de convection ou des différences de densité de l'air qui affectent les relevés de la balance. Inversement, si un échantillon est plus froid que le milieu environnant, il peut y avoir de la condensation ou des changements dans les propriétés physiques de l'échantillon qui peuvent influencer les résultats de la mesure.
Conseil 11 : Laissez l'échantillon s'équilibrer à la température ambiante avant de le peser. Cela permet de réduire les gradients thermiques et de garantir que le poids mesuré reflète exactement la masse réelle de l'échantillon.
Conseil 12 : Il est important d'apprendre à peser rapidement les échantillons qui ont été conservés dans le réfrigérateur du laboratoire. Sinon, l'échantillon original peut facilement prendre de l'humidité ou s'évaporer.
Flottabilité aérostatique
La poussée aérostatique, c'est-à-dire la force exercée par l'air ou les gaz sur les objets qui y sont immergés, peut également être un facteur important qui contribue à l'instabilité d'une balance analytique. Les variations de la densité de l'air, telles que les fluctuations de température ou d'altitude, peuvent avoir un impact sur le poids apparent des objets. En outre, les courants d'air dans l'environnement du laboratoire peuvent perturber davantage l'équilibre de la balance et introduire des incohérences dans les mesures.
Conseil 13 : L'étalonnage régulier d'une balance dans des conditions environnementales spécifiques peut aider à compenser l'impact de la flottabilité de l'air.