Centre de ressources sur les solvants
Centre de ressources sur les solvants
Utilisations courantes des solvants
Les solvants sont des produits chimiques liquides, gazeux ou solides qui dissolvent, extraient ou mettent en suspension d'autres substances. Le solvant le plus courant et le plus universel est l'eau, qui dissout plus de substances que tout autre.
Les solvants sont souvent classés comme polaires ou non polaires, un facteur de la structure et de la charge du solvant qui détermine les types de substances qu'il peut dissoudre. Les solvants polaires ont une charge positive et une charge négative à différents endroits de leur structure et dissolvent d'autres substances polaires. L'eaul'acétone, l'acétonitrile, le diméthylformamide (DMF), le diméthylsulfoxyde (DMSO), l'éthanol, l'isopropanol, and le méthanol sont des exemples de solvants polaires.
Les solvants non polaires comprennent les alcanes (pentanehexane, et heptane) et les aromatiques (benzène, toluène, et xylène). D'autres solvants non polaires courants sont l'acide acétiquele chloroformel'éther diéthyliquel'acétate d'éthylele chlorure de méthylène, et la pyridine. Les solvants organiques non polaires sont utilisés comme détachants, diluants de peinture, dissolvants de vernis à ongles, solvants de colle, et dans les parfums et les détergents.
Les solvants sont largement utilisés comme support pour les réactions chimiques et les séparations analytiques et sont disponibles dans différents degrés de pureté et options de conditionnement. Ils sont également essentiels pour la fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, d'articles de soins personnels, de textiles, de peintures, de pesticides et de nombreux autres produits.
L'exposition à long terme à certains solvants peut être dangereuse pour la santé des travailleurs. Par exemple, le chloroforme et le benzène, que l'on trouve couramment dans l'essence, sont considérés comme cancérigènes. Les solvants peuvent également endommager le foie, les reins, le système nerveux ou le cerveau. L'encéphalopathie chronique induite par les solvants (ECS) est une affection connue. L'exposition professionnelle aux solvants organiques est également associée à l'alcoolisme, aux cataractes et à la perte de l'audition et de la vision des couleurs.
  En savoir plus sur les solvants
molecules-2-21-396-0328
Principaux solvants
17975_sds_advert
Fiches de données de sécurité
Consultez notre bibliothèque de fiches de données de sécurité en ligne dès aujourd’hui.
Rechercher
17975_bulk_advert
Produits chimiques en vrac et sur mesure
Nous servons nos clients "du bécher au vrac" - Des conteneurs de 25 kg aux fûts de 55 gallons en passant par les systèmes de distribution de solvants à haut volume.
En savoir plus
17975_chromato_advert
Chromatographie
Trouvez des produits pour la chromatographie liquide et gazeuse, la purification des protéines, et plus encore.
En savoir plus
17975_p1
Acétone Honeywell™ CHROMASOLV™ pour HPLC, ≥99,8 %
  • Solvants multiusages de grande pureté
  • Grande constance d’un lot à un autre
Acheter maintenant
17975_p2
Méthanol Thermo Scientific™, U-HPLC/MS
Avec son rapport signal-bruit unique, le méthanol Thermo Scientific est idéal quand la qualité du solvant a un impact direct sur la sensibilité du spectromètre de masse.
Acheter maintenant
17975_p3
Solvants Chromasolv™ de haute pureté
Une partie du portefeuille exclusif de la marque Riedel-de Haën™ de Honeywell Research Chemical
Télécharger
17975_p4
Solvants
Les solvants sont des substances qui sont utilisées pour dissoudre, extraire ou mettre en suspension d’autres substances, afin de former une solution. Généralement liquides, les solvants peuvent également prendre la forme d’un élément solide ou gazeux.
En savoir plus
Ressources supplémentaires sur les solvants
Téléchargez les ressources suivantes pour en savoir plus sur la sélection des solvants et pour parcourir notre portefeuille.