SureTRACE Produit phare
DWK Life Sciences - un fournisseur du programme SureTRACE
DWK Life Sciences Bouchon de haute qualité DURAN™ PURE, avec joint
Bouchon à vis en plastique de haute qualité avec taille de filetage GL 45, conçu pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Le bouchon à joint de haute qualité DURAN™ PURE est produit en salle blanche ; il est fabriqué en PFA avec joint. Conçu pour une utilisation avec les flacons DURAN ™PURE GL 45. Le bouchon à vis est compatible avec l’autoclavage et d’autres méthodes de stérilisation courantes.
DWK Life Sciences fournit des CoA pour chaque livraison, assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Le bouchon à joint de haute qualité DURAN™ PURE est disponible avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répond aux exigences des pharmacopées internationales.
- Grande propreté due à la fabrication dans des salles blanches
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle et dimensionnelle
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- Rapport des extracteurs disponible
- de type II