Le nouvel incubateur de culture cellulaire grand format Solid.Line Binder
Simple et intelligent : découvrez la simplicité à son paroxysme pour une meilleure croissance cellulaire.
Regarder la conférence en ligne
Programme
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait un incubateur, vu de l’intérieur ? Des visuels jamais montrés auparavant vous en donnent un aperçu et démontrent les fonctionnalités, la convivialité et les avantages des nouveaux incubateurs à CO2 Solid.Line.
Qu’est-ce qui rend Solid.Line si spécial ? Par exemple, Solid.Line offre l’une des plus grandes capacités de boîtes de Petri par étagère et élimine le “tâtonnement” quotidien ; sa conception sans ventilateur crée des conditions de température, d’humidité et de CO2 uniformes et la routine de stérilisation à 180°C permet de créer un intérieur parfaitement propre. Rejoignez la conférence en ligne pour découvrir ces fonctionnalités et bien d’autres encore.
Nous vous présenterons également comment la conception réduit la pression budgétaire et libère des ressources précieuses. Les modèles CB-S 170 et CB-S 260 des incubateurs à CO2 Solid.Line répondent parfaitement aux exigences de la recherche universitaire, de l’enseignement et des formations.
Sujets principaux de la conférence en ligne:
  • Découvrez comment une conception intelligente prend en charge les meilleures pratiques en matière de culture cellulaire et tissulaire  
  • Découvrez comment résoudre vos problèmes quotidiens en matière de culture  
  • Découvrez comment Solid.Line garantit une bonne croissance cellulaire 
  • Découvrez pourquoi l’application des principes de physique simples génère des avantages économiques conséquents
Documents connexes
  • Brochure : Présentation des incubateurs à CO2 BINDER™ 
  • Livre blanc : Culture cellulaire : pour ou contre les solutions techniques particulières dans les incubateurs à CO2 
  • Fiche technique : INCUBATEUR À CO2 MODÈLE CB-S 170
Télécharger
Notre intervenant
team member
Lothar Maresch
Biologist, Academy Manager, Binder.