missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (SPM487) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Code produit 30166598
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30166598 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30166598 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP234411JF669

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Equine,Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Carbonic Anhydrase IX/CA9
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone SPM487
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 768
Espèces cibles Equine, Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.