Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0266/G
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Microtube PCR ABgene™• Bouchon dômé ou plat
• Garanti exempt de DNAse, de RNase ni ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale transparent autoclavable
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface inscriptible
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Barrette 8 tubes
Spécification
Certified free from human DNA, RNases, and DNases | |
0.2 mL | |
V-Bottom | |
Domed |
Green | |
250 Strips | |
Polypropylene | |
8-Strip Tube |