Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, barrettes de 8
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0266/R
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.52000kg
Description
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Highlights
- Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
- 0.25 mL maximum tube capacity when capped
- Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Spécification
Certified free from human DNA, RNases, and DNases | |
0.2 mL | |
V-Bottom | |
Domed |
Red | |
250 Strips | |
Polypropylene | |
8-Strip Tube |