Learn More
1-(1-benzothiophén-5-yl)-2-bromo-1-éthanone,97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 255.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |