Learn More
1-(1-benzothiophén-5-yl)-2-bromo-1-éthanone,97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1131-87-9
C10H7BrOS
255.13
MFCD07368508
NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
7060546
1-(1-benzothiophène-5-yl)-2-bromoéthanone
BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
1131-87-9
C10H7BrOS
255.13
MFCD07368508
NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
7060546
1-(1-benzothiophène-5-yl)-2-bromoéthanone
BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Nom chimique ou matériau 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 255.13
Pourcentage de pureté 97%