Learn More
1,1Iodure de ‘-diéthyle-2,2 ‘-carbocyanine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030709
Click to view available options
Quantité:
1 g
605-91-4
C25H25IN2
480.39
MFCD00011975
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
carbocyanine, pinacyanole, pinacyanol iodide, sensitol red, pinacyanol, eastman kodak 622, quinaldine blue, dsstox_cid_26576, dsstox_rid_81735, dsstox_gsid_46576
5709754
CHEBI:52218
[I-].CCN1C(=CC=CC2=CC=C3C=CC=CC3=[N+]2CC)C=CC2=CC=CC=C12
605-91-4
C25H25IN2
480.39
MFCD00011975
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
carbocyanine, pinacyanole, pinacyanol iodide, sensitol red, pinacyanol, eastman kodak 622, quinaldine blue, dsstox_cid_26576, dsstox_rid_81735, dsstox_gsid_46576
5709754
CHEBI:52218
[I-].CCN1C(=CC=CC2=CC=C3C=CC=CC3=[N+]2CC)C=CC2=CC=CC=C12
The fluorescence decay time of pinacyanol (1,1?-diethyl-2,2?-carbocyanine) iodide has been measured in the temperature range 95-225 K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le temps de décroissance de la fluorescence de l’iodure de pinacyanol (1,1′-diéthyl-2,2′-carbocyanine) a été mesuré dans la plage de températures 95-225 K.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine iodide
Point de fusion >250°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Nom IUPAC 1-ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,2-dihydroquinolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]quinolin-1-ium iodide
Poids de la formule 480.38
Pourcentage de pureté 96%