Learn More
1,1-diméthylpropargylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
66.40€ - 272.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2978-58-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 83.134 |
Numéro MDL | MFCD00008052 |
Clé InChI | VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne |
CID PubChem | 76319 |
Nom IUPAC | 2-méthylbut-3-yn-2-amine |
SMILES | CC(C)(C#C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15470268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53448.06 |
5 g |
66.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53448.14 |
25 g |
272.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1,1-diméthylpropargylamine est utilisée comme intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Chemical Identifiers
2978-58-7 | |
83.134 | |
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N | |
76319 | |
CC(C)(C#C)N |
C5H9N | |
MFCD00008052 | |
1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne | |
2-méthylbut-3-yn-2-amine |
Specifications
1,1-Dimethylpropargylamine | |
0.79 | |
2°C (36°F) | |
1.4237 | |
UN2733 | |
1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne | |
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylbut-3-yn-2-amine | |
76319 | |
95% |
2978-58-7 | |
79°C to 80°C | |
C5H9N | |
MFCD00008052 | |
Air Sensitive | |
Very soluble in water. | |
CC(C)(C#C)N | |
83.134 | |
83.13 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H314-H318-H302-H317
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-029-7
missing translation for 'rtecsNumber' : ER9543533
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only