Learn More
Acide 1,10-décanedicarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10294130
Marque: Thermo Scientific Acros 111880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-23-2
Formule moléculaire C12H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.3
Numéro MDL MFCD00002735
Clé InChI TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
CID PubChem 12736
ChEBI CHEBI:4676
Nom IUPAC Acide dodécanedioïque
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Decanedicarboxylic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125°C to 130°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 245°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2C(CH2)10CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02, IV, 2126
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosité 8.4 mPa.s (140°C)
Poids de la formule 230.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Granulés ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.