Learn More
Acide 1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid is a reagent used to produce protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthoïque est utilisé en tant que matière première importante et en tant qu’intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. L’acide 1,2,3,4-tétrahydronaphthalène-1-carboxylique est un réactif utilisé pour produire des inhibiteurs de protéase.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
L’acide 1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthoïque est utilisé en tant que matière première importante et en tant qu’intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. L’acide 1,2,3,4-tétrahydronaphthalène-1-carboxylique est un réactif utilisé pour produire des inhibiteurs de protéase.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid |
Point de fusion | 82°C to 85°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol,and chloroform. |
Poids de la formule | 176.22 |
Pourcentage de pureté | 98% |