Learn More
1,2,4,5-tétraméthylbenzène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11361607
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
95-93-2
C10H14
134.222
MFCD00008528
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
7269
CHEBI:38978
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
95-93-2
C10H14
134.222
MFCD00008528
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
7269
CHEBI:38978
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4,5-tétraméthylbenzène est le précurseur du dianhydride pyromellitique, qui est utilisé pour la fabrication d’agents de durcissement, d’adhésifs et de matériaux de revêtement. Il est utilisé dans la fabrication de certaines matières premières pour les plastiques techniques (polyimides) et sert d’agent de réticulation pour les résines alkydes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Point de fusion 77°C to 80°C
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1903393
Merck Index 14,3468
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté ≥97%