Learn More
1,2,5-Acide triméthyl-1 H-pyrrole-3-carboxylique, qualité technique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 153.18 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |