Learn More
1-(2-pyridylazo)-2-naphthol, pur, Fisher Chemical
Catalog Number 10050310
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Flacon
85-85-8
C15H11N3O
249.273
4071
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)naphtalène-2-one
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
85-85-8
C15H11N3O
249.273
4071
RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
5376264
(1E)-1-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)naphtalène-2-one
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Point de fusion 138°C
Couleur Rouge
Conditionnement Cuve en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 249.27g/mol
Forme physique Solide en poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Pyridyl-2' azo)-1 naphtol-2 (PAN)
Mention d'avertissement
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.