Learn More
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319325
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11319325
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16680.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2374-14-3 | C12H21F9O3Si3 | 468.538 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2374-14-3
Formule moléculaire C12H21F9O3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 468.538
Numéro MDL MFCD00054667
Clé InChI URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer
CID PubChem 75410
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-2,4,6-tris(3,3,3 -trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 135°C (22mmHg)
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
Point de fusion 34°C to 36°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1809096
Poids de la formule 468.54
Pourcentage de pureté 97%
Densité 1.24