Learn More
1,3-Bis(aminopropyl)tétraméthyldisiloxane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388376
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11388376
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17295.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthyldisiloxane 1,3-bis(aminopropyl) est utilisé comme agent de durcissement pour les composés de moulage époxy, qui est utilisé pour les dispositifs semi-conducteurs à haute fiabilité. Il est également utilisé pour préparer des copolymères d’urée siloxane à partir du diisocyanate de 4,4’-diphénylméthane.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2469-55-8
Formule moléculaire C10H28N2OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 248.52
Numéro MDL MFCD00039786
Clé InChI GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
CID PubChem 17181
Nom IUPAC (3-aminopropyl)({[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]oxy})dimethylsilane
SMILES C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Spécification
Point d’ébullition 132°C to 139°C (11mmHg)
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1760876
Point d’éclair 91°C (195°F)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 248.52
Pourcentage de pureté 94%
Indice de réfraction 1.45
Sensibilité Air Sensitive
Densité 0.897