Learn More
1,3-dithiane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778466
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
505-23-7
C4H8S2
120.23
MFCD00006654
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
10451
CHEBI:47845
1,3-dithiane
C1CSCSC1
505-23-7
C4H8S2
120.23
MFCD00006654
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
10451
CHEBI:47845
1,3-dithiane
C1CSCSC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dithiane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49°C to 54°C
Couleur Blanc à beige
Densité 90g/mL
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 02,182; 03,135; 04,216; 05,287; 06,248; 07,142; 14,157; 16,161; 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Poids de la formule 120.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux, aiguilles ou poudre