Learn More
1-(3-Méthoxyphényl)chlorhydrate de pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1-(3-méthoxyphényl)pipérazine dihydrochloride est utilisé comme un arylpipérazine qui est un intermédiaire important dans la préparation de divers produits pharmaceutiques, utilisés pour traiter la dépression et le stress post-traumatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 1-(3-méthoxyphényl)pipérazine dihydrochloride est utilisé comme un arylpipérazine qui est un intermédiaire important dans la préparation de divers produits pharmaceutiques, utilisés pour traiter la dépression et le stress post-traumatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride |
Point de fusion | ∽214°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 5647713 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 265.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |