Learn More
1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, Mikromol™
Description
1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| CAS | 4022-81-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H10 Cl N5 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-carbamimidoyl-3-(4-chlorophenyl)guanidine;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.11 |
| Afficher plus |