Learn More
1-[(4-chlorophényl)sulfonyl]acétone, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 232.68 |
Pourcentage de pureté | 97% |