Learn More
1,4-dibromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444220
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
2500 g
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-dibromobenzène
BrC1=CC=C(Br)C=C1
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-dibromobenzène
BrC1=CC=C(Br)C=C1
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dibromobenzène est utilisé dans la synthèse du 2,5-dibromoacétophénone, des triarylamines et des trans-stilbènes. Il est largement utilisé comme solvant liquide lourd ainsi que comme additif d’huile moteur. Il s’utilise comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques organiques tels que les colorants, les produits pharmaceutiques et les retardateurs de flamme pour les matériaux polymères.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le benzène, le chloroforme, le toluène et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Évitez la chaleur et la lumière excessives. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromobenzene
Point de fusion 86°C to 90°C
Densité 1.841
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5742
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 98%