Learn More
1,4-diéthynylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10266983
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
935-14-8
C10H6
126.16
MFCD00078375
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
120463
1,4-diéthynylbenzène
C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
935-14-8
C10H6
126.16
MFCD00078375
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
120463
1,4-diéthynylbenzène
C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diethynylbenzene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 98°C
Couleur Brun orangé ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(C∽CH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diethynylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.