Learn More
1,4-Dioxane, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217139
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxane
C1COCCO1
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxane
C1COCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.01 max. at 295nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 250nm, 0.5 max. at 225nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 215nm, 1 max. at 220nm
% min. CAS 99.0
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 101.0°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4220
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Gravité spécifique 1.034
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Eau 0.03% Max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.