Learn More
1,6-dihydroxynaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11904681
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
575-44-0
C10H8O2
160.17
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
68463
CHEBI:42040
Naphtalén-1,6-diol
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
575-44-0
C10H8O2
160.17
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
68463
CHEBI:42040
Naphtalén-1,6-diol
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 6-Dihydroxynaphthalene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,6-Dihydroxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.