Learn More
1,6-Diisocyanatohexane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 822-06-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.20 |
Numéro MDL | MFCD00002047 |
Clé InChI | RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester |
CID PubChem | 13192 |
ChEBI | CHEBI:53578 |
Nom IUPAC | 1,6-diisocyanatohexane |
SMILES | O=C=NCCCCCCN=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043803.18 |
50 g |
35.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043803.30 |
250 g |
112.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,6-Diisocyanatohexane is used as a polymerizing agent in polyurethane paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
822-06-0 | |
168.20 | |
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N | |
13192 | |
1,6-diisocyanatohexane |
C8H12N2O2 | |
MFCD00002047 | |
hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester | |
CHEBI:53578 | |
O=C=NCCCCCCN=C=O |
Spécification
1,6-Diisocyanatohexane | |
-67°C | |
255°C | |
Pungent | |
1.452 | |
UN2281 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
O=C=NCCCCCCN=C=O | |
168.20 | |
CHEBI:53578 | |
≥98% |
822-06-0 | |
1.05 g/mL | |
130°C (266°F) | |
C8H12N2O2 | |
MFCD00002047 | |
956709 | |
hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester | |
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N | |
1,6-diisocyanatohexane | |
13192 | |
168.19 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H334-H315-H319-H317-H335-H204
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
Fire or projection hazard.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H330-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIISOCYANATE D’HEXAMETHYLENE
missing translation for 'einecsNumber' : 212-485-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MO1740000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only