Learn More
Diacrylate de 1,6-hexanediol, 99 % (esters réactifs), stab. avec 90 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
49.40€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13048-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.27 |
Numéro MDL | MFCD00008631 |
Clé InChI | FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate |
CID PubChem | 25644 |
Nom IUPAC | 6-(prop-2-enoyloxy)hexyl prop-2-enoate |
SMILES | C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043203.18 |
50 g |
49.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043203.30 |
250 g |
177.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,6-Hexanediol diacrylate is used as a functional monomer for polymers. It acts as a cross linking agent between the molecular chains of polymers. Further, it is used in adhesives, sealants, alkyd coatings, elastomers, photopolymers, and inks for improved adhesion, hardness, abrasion and heat resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13048-33-4 | |
226.27 | |
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N | |
25644 | |
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C |
C12H18O4 | |
MFCD00008631 | |
1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate | |
6-(prop-2-enoyloxy)hexyl prop-2-enoate |
Spécification
1,6-Hexanediol diacrylate | |
13048-33-4 | |
>110°C (>230°F) | |
C12H18O4 | |
Hygroscopic | |
Slightly miscible with water. | |
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C | |
226.27 | |
226.28 | |
Liquide |
Stabilized with 90ppm hydroquinone | |
1.010 g/mL | |
(Esters réactifs) | |
MFCD00008631 | |
1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate | |
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N | |
6-(prop-2-enoyloxy)hexyl prop-2-enoate | |
25644 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H317
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 235-921-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only