Learn More
1-amino-3,3-diéthoxypropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10617431
Marque: Thermo Scientific Acros 269850250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41365-75-7 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41365-75-7
Formule moléculaire C7H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Clé InChI PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-3,3-diethoxypropane, 3,3-diethoxypropylamine, 3-aminopropionaldehyde diethylacetal, 1-propanamine, 3,3-diethoxy, 3-aminopropionaldehyde diethyl acetal, propionaldehyde, 3-amino-, diethyl acetal, zlchem 1268, acmc-1apws, 3,3-diethoxy-propylamine, 3,3-diethoxypropyl amine
CID PubChem 521029
Nom IUPAC 3,3-diéthoxypropan-1-amine
SMILES CCOC(CCN)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-3, 3-diethoxypropane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 72°C (16.0 hPa)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2CHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4233 to 1.4253
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible, hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol and petroleum ether
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Amino-3,3-diethoxypropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.