Learn More
(1-benzyl-4-pipéridyl)méthanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10061194
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
67686-01-5
C13H19NO
205.301
MFCD00831014
FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
736802
(1-benzylpipéridine-4-yl)méthanol
C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
67686-01-5
C13H19NO
205.301
MFCD00831014
FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
736802
(1-benzylpipéridine-4-yl)méthanol
C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%