Learn More
Acide 1-[(Benzyloxy)carbonyl]pipéridine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
100g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 100g |
Poids de la formule | 263.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |