Learn More
1-BOC-3-hydroxyazétidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.96€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141699-55-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.21 |
Clé InChI | XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
CID PubChem | 2756801 |
Nom IUPAC | 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate de tert-butyle |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141699-55-0 | |
173.21 | |
1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester | |
3-hydroxyazetidine-1-carboxylate de tert-butyle |
C8H15NO3 | |
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N | |
2756801 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O |
Spécification
1-BOC-3-Hydroxyazetidine | |
141699-55-0 | |
100.0 | |
96% min. (GC) | |
Authentic | |
1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O | |
173.21 | |
173.21 | |
Solide |
39.0°C to 44.0°C | |
96.0 | |
Blanc à jaune | |
C8H15NO3 | |
Bouteille en verre | |
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N | |
3-hydroxyazetidine-1-carboxylate de tert-butyle | |
2756801 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
- 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only