Learn More
1-(bromométhyl)-3-phénoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 263.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |