Learn More
1-Chloro-3,4-dinitrobenzène, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Description
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3,4-dinitrobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1-chloro-3,4-dinitrobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene |
Point de fusion | ∼20°C to 25°C |
Point d’ébullition | 14°C to 16°C (4 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1577 |
Beilstein | 521564 |
Poids de la formule | 202.55 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Qualité | Technique |