Learn More
1-Chlorophthalazin-4-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
1-Chlorophthalazin-4-one acts as an organic and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chlorophthalazin-4-one agit comme intermédiaire organique et pharmaceutique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Le 1-chlorophthalazin-4-one agit comme intermédiaire organique et pharmaceutique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Chlorophthalazin-4-one |
Point de fusion | 270°C to 274°C |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one |
Poids de la formule | 180.59 |
Pourcentage de pureté | 98% |