Learn More
Le tétrafluoroborate d‘-1éthyle-3-méthylimidazolium, 98+ % (poids sec), peut donner jusquʼà 3 % dʼeau, Thermo Scientific Chemicals
48.10€ - 330.00€
Identifiants chimiques
CAS | 143314-16-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11BF4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.97 |
Numéro MDL | MFCD00216668 |
Clé InChI | CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate |
CID PubChem | 2769348 |
Nom IUPAC | 1-Éthyl--méthylimidazol--ium3-méthylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate |
SMILES | F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19763.04 |
2 g |
48.10€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19763.09 |
10 g |
143.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19763.18 |
50 g |
330.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used in the recycling of osmium in the dihydroxylation of olefins with osmium(VIII)¬ oxide. It is a stable liquid electrolyte used in the capillary electrophoretic method for resolving phenolic compounds present in grape seed extract. It also acts as a good solvent for a wide range of both organic and inorganic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications-Le 3 tétrafluoroborate dʼéthyle-1-méthylimidazolium est un liquide ionique utilisé pour le recyclage de lʼosmium dans la dihydroxylation des oléfines avec de lʼoxyde dʼosmium(VIII)¬. Il sʼagit dʼun électrolyte liquide stable utilisé dans la méthode électrophorétique capillaire pour résoudre les composés phénoliques présents dans lʼextrait de pépins de raisin. Il agit également comme un bon solvant pour un large éventail de composés organiques et inorganiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
Identifiants chimiques
143314-16-3 | |
197.97 | |
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
2769348 | |
F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1 |
C6H11BF4N2 | |
MFCD00216668 | |
1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate | |
1-Éthyl--méthylimidazol--ium3-méthylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate |
Spécification
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate | |
15°C | |
None | |
C6H11BF4N2 | |
MFCD00216668 | |
1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate | |
F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1 | |
197.97 | |
197.98 |
143314-16-3 | |
1.28 | |
(poids sec), peut contenir jusqu’à 3 % d’eau | |
1.41 | |
Hygroscopic | |
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-Éthyl--méthylimidazol--ium3-méthylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate | |
2769348 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only