Learn More
1-(Fmoc-amino)acide cyclohexanecarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is an API so it is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals industry. Also used as raw materials for sodium fluosilicate, potassium fluosilicate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylique est une API, il s’agit ainsi d’une matière première importante et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, l’industrie agrochimique. Aussi utilisé comme matière première pour le fluosilicaté de sodium, le fluosilicaté de potassium.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
L’acide 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylique est une API, il s’agit ainsi d’une matière première importante et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, l’industrie agrochimique. Aussi utilisé comme matière première pour le fluosilicaté de sodium, le fluosilicaté de potassium.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid |
Point de fusion | 185°C to 187°C (decomposition) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 7887646 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 365.43 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |