Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel sodique, qualité HPLC, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383277
284.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour la chromatographie par paires d’ions de composés de base
Nom chimique ou matériau 1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Nom IUPAC sodium hexane-1-sulfonate
Poids de la formule 188.22
Qualité HPLC
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: SODIUM 1-HEXANESULFONATE